1,4-Bis(10-undecenyloxy)benzene ≥97.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB3575-1GEA 2850 CNY
TCIAB3575-1G
1,4-Bis(10-undecenyloxy)benzene ≥97.0% (通过HPLC)
1,4-Bis(10-undecenyloxy)benzene
分子式: C₂₈H₄₆O₂
沸点: 160°C
CAS号: 138551-10-7
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C