1-叔丁氧碳基-3-吡咯烷酮 ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: N-(叔丁氧羰基)-3-吡咯烷酮
TCIAB3589-1GEA 320 CNY
TCIAB3589-1G TCIAB3589-5G
1-叔丁氧碳基-3-吡咯烷酮 ≥95.0% (通过GC)
1-叔丁氧碳基-3-吡咯烷酮
分子式: C₉H₁₅NO₃
分子量: 185,22
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD01631194
CAS号: 101385-93-7
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Gray to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %