N,N′-二-Boc-1H-1-胍基吡唑 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAB3619-1GEA 140 CNY
TCIAB3619-1G TCIAB3619-5G
N,N′-二-Boc-1H-1-胍基吡唑 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
N,N′-二-Boc-1H-1-胍基吡唑
分子式: C₁₄H₂₂N₄O₄
分子量: 310,354 g/mol
MDL编号: MFCD01075122
CAS号: 152120-54-2
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C