Boc-N-Me-Ala-OH ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Synonyms:
Boc-N-甲基-L-丙氨酸
TCIAB3651-25GEA
0
CNY
TCIAB3651-25G
TCIAB3651-5G
Boc-N-Me-Ala-OH ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
Boc-N-Me-Ala-OH
分子式:
C₉H₁₇NO₄ 分子量: 203,2 g/mol |
CAS号:
16948-16-6 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 89.0 to 94.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -29.0 to -32.0 deg (C=1, ethanol) |