7-Bromoheptanoic acid ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAB3671-5GEA
0
CNY
TCIAB3671-5G
7-Bromoheptanoic acid ≥98.0% (通过滴定分析)
7-Bromoheptanoic acid
分子式:
C₇H₁₃BrO₂ 分子量: 209,08 g/mol 沸点: 166°C |
MDL编号:
MFCD00037800 CAS号: 30515-28-7 EINECS: 250-225-5 UN号: 3261 ADR: 8,III |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to lump |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |