3-溴-7-氮杂吲哚 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
Synonyms:
3-溴-1H-吡咯并[2,3-b]吡啶
TCIAB3675-1GEA
310
CNY
TCIAB3675-1G
TCIAB3675-5G
3-溴-7-氮杂吲哚 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
3-溴-7-氮杂吲哚
分子式:
C₇H₅BrN₂ 分子量: 197,04 g/mol |
MDL编号:
MFCD02179276 CAS号: 74420-15-8 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 186.0 to 193.0 deg-C |