Boc-Pip-OH ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
Synonyms:
(S)-(-)-1-(叔丁氧羰基)-2-哌啶羧酸
, (S)-1-Boc-哌啶-2-羧酸
, N-Boc-L-哌啶-2-羧酸
TCIAB3700-1GEA
170
CNY
TCIAB3700-1G
TCIAB3700-5G
Boc-Pip-OH ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
Boc-Pip-OH
分子式:
C₁₁H₁₉NO₄ 分子量: 229,28 g/mol |
MDL编号:
MFCD00151904 CAS号: 26250-84-0 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 122.0 to 126.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -44.0 to -48.0 deg (C=1, MeOH) |