(4R,6R)-tert-Butyl-6-(2-aminoethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAB3702-5GEA
0
CNY
TCIAB3702-5G
TCIAB3702-1G
(4R,6R)-tert-Butyl-6-(2-aminoethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate ≥98.0% (通过GC)
(4R,6R)-tert-Butyl-6-(2-aminoethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate
分子式:
C₁₄H₂₇NO₄ 分子量: 273,3700 g/mol |
MDL编号:
MFCD07369252 CAS号: 125995-13-3 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +13.0 to +16.0 deg (C=1, CHCl3) |