2-(2H-苯并三唑-2-基)-4,6-二(1-甲基-1-苯基乙基)苯酚 ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAB3717-25GEA
0
CNY
TCIAB3717-25G
TCIAB3717-250G
2-(2H-苯并三唑-2-基)-4,6-二(1-甲基-1-苯基乙基)苯酚 ≥98.0% (通过HPLC)
2-(2H-苯并三唑-2-基)-4,6-二(1-甲基-1-苯基乙基)苯酚
分子式:
C₃₀H₂₉N₃O 分子量: 447,58 g/mol |
MDL编号:
MFCD00134705 CAS号: 70321-86-7 EINECS: 274-570-6 |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 138.0 to 142.0 deg-C |