2-溴-3-辛基噻吩 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB3733-5GEA
980
CNY
TCIAB3733-5G
2-溴-3-辛基噻吩 ≥97.0% (通过GC)
2-溴-3-辛基噻吩
分子式:
C₁₂H₁₉BrS 分子量: 275,2500 g/mol 沸点: 123°C |
MDL编号:
MFCD13193238 CAS号: 145543-83-5 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |