1-苯酰基-4-哌啶酮 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB3778-25GEA 1925 CNY
TCIAB3778-25G TCIAB3778-5G
1-苯酰基-4-哌啶酮 ≥97.0% (通过GC)
1-苯酰基-4-哌啶酮
分子式: C₁₂H₁₃NO₂
分子量: 203,24 g/mol
沸点: 160°C
MDL编号: MFCD00006189
CAS号: 24686-78-0
EINECS: 246-407-9
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C