1-Boc-3-羟甲基哌啶 ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Synonyms: N-Boc-3-(羟甲基)哌啶
TCIAB3787-5GEA 505 CNY
TCIAB3787-5G TCIAB3787-25G
1-Boc-3-羟甲基哌啶 ≥95.0% (通过GC)
1-Boc-3-羟甲基哌啶
分子式: C₁₁H₂₁NO₃
分子量: 215,29
MDL编号: MFCD03094733
CAS号: 116574-71-1
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C