Bis[2-(4-azidosalicylamido)ethyl]disulphide ≥97.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB3790-10MGEA 0 CNY
TCIAB3790-10MG
Bis[2-(4-azidosalicylamido)ethyl]disulphide ≥97.0% (通过HPLC)
Bis[2-(4-azidosalicylamido)ethyl]disulphide
分子式: C₁₈H₁₈N₈O₄S₂
分子量: 474,51 g/mol
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD01861964
CAS号: 199804-21-2
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 22.90 to 23.90 %