Benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-4,8-dione ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB3793-1GEA 0 CNY
TCIAB3793-5G TCIAB3793-1G
Benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-4,8-dione ≥98.0% (通过GC)
Benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-4,8-dione
分子式: C₁₀H₄O₂S₂
分子量: 220,26 g/mol
溶点: 260°C
MDL编号: MFCD01927240
CAS号: 32281-36-0
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %