Butein ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB3803-100MGEA 0 CNY
TCIAB3803-100MG TCIAB3803-1G
Butein ≥98.0% (通过HPLC)
Butein
分子式: C₁₅H₁₂O₅
分子量: 272,26 g/mol
溶点: 215°C
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00017300
CAS号: 487-52-5
EINECS: 207-659-5
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%