4,4′-(1,3-亚苯基二异亚丙基)二苯胺 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: Bisaniline M
TCIAB3853-25GEA 0 CNY
TCIAB3853-25G
4,4′-(1,3-亚苯基二异亚丙基)二苯胺 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
4,4′-(1,3-亚苯基二异亚丙基)二苯胺
分子式: C₂₄H₂₈N₂
分子量: 344,50 g/mol
MDL编号: MFCD00274255
CAS号: 2687-27-6
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C