1,4-苯并二噁烷-5-羧酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAB3864-5GEA
0
CNY
TCIAB3864-5G
TCIAB3864-25G
1,4-苯并二噁烷-5-羧酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
1,4-苯并二噁烷-5-羧酸
分子式:
C₉H₈O₄ 分子量: 180,16 g/mol |
MDL编号:
MFCD00239415 CAS号: 4442-53-9 EINECS: 224-670-0 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 190.0 to 194.0 deg-C |