2-(5-Bromo-2-thienyl)-2,3-dihydro-1H-naphtho[1,8-de][1,3,2]diazaborine ≥98.0% (通过GC,总氮)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB3868-1GEA
0
CNY
TCIAB3868-1G
TCIAB3868-5G
2-(5-Bromo-2-thienyl)-2,3-dihydro-1H-naphtho[1,8-de][1,3,2]diazaborine ≥98.0% (通过GC,总氮)
2-(5-Bromo-2-thienyl)-2,3-dihydro-1H-naphtho[1,8-de][1,3,2]diazaborine
分子式:
C₁₄H₁₀BBrN₂S 分子量: 329,02 g/mol 存储条件: Refrigerator |
CAS号:
927384-46-1 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |