4-Bromo-2,3-difluorophenetole ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB3884-5GEA
0
CNY
TCIAB3884-5G
4-Bromo-2,3-difluorophenetole ≥98.0% (通过GC)
4-Bromo-2,3-difluorophenetole
分子式:
C₈H₇BrF₂O 分子量: 237,04 g/mol |
MDL编号:
MFCD07368018 CAS号: 156573-09-0 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |