2-Bromo-1,3-bis(bromomethyl)benzene ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAB3913-25GEA
0
CNY
TCIAB3913-25G
TCIAB3913-5G
2-Bromo-1,3-bis(bromomethyl)benzene ≥98.0% (通过GC)
2-Bromo-1,3-bis(bromomethyl)benzene
分子式:
C₈H₇Br₃ 分子量: 342,86 g/mol |
MDL编号:
MFCD00229246 CAS号: 25006-88-6 UN号: 3261 ADR: 8,II |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 104.0 to 108.0 deg-C |