2,6-Bis[(2R,4S,5S)-1-benzyl-4,5-diphenylimidazolidin-2-yl]pyridine ≥90.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAB3934-50MGEA 0 CNY
TCIAB3934-50MG
2,6-Bis[(2R,4S,5S)-1-benzyl-4,5-diphenylimidazolidin-2-yl]pyridine ≥90.0% (通过HPLC)
2,6-Bis[(2R,4S,5S)-1-benzyl-4,5-diphenylimidazolidin-2-yl]pyridine
分子式: C₄₉H₄₅N₅
分子量: 703,93 g/mol
存储条件: Freezer
CAS号: 1223020-29-8
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%