氯乙酸烯丙酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: Chloroacetic acid allyl ester, Allyl 2-chloroacetate
C0090-25G C0090-500G
TCIAC0090-25GEA 0 CNY
TCIAC0090-25G TCIAC0090-500G
氯乙酸烯丙酯 ≥98.0% (通过GC)
氯乙酸烯丙酯
分子式: C₅H₇ClO₂
分子量: 134.56 g/mol
沸点: 164°C
闪点: 61°C
MDL编号: MFCD00058936
CAS号: 2916-14-5
EINECS: 220-839-8
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %