2-Chloro-N,N-diethylaniline ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAC0154-10MLEA 0 CNY
TCIAC0154-10ML
2-Chloro-N,N-diethylaniline ≥98.0% (通过GC)
2-Chloro-N,N-diethylaniline
分子式: C₁₀H₁₄ClN
分子量: 183,68 g/mol
沸点: 221°C
MDL编号: MFCD00059477
CAS号: 19372-80-6
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %