2-Chloroethylphosphoryl dichloride ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAC0171-25GEA
0
CNY
TCIAC0171-25G
2-Chloroethylphosphoryl dichloride ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
2-Chloroethylphosphoryl dichloride
分子式:
C₂H₄Cl₃O₂P 分子量: 197,38 g/mol 沸点: 100°C |
MDL编号:
MFCD00013898 CAS号: 1455-05-6 UN号: 3265 ADR: 8,III |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 97.0 % |