3'-Chloroindophenol sodium salt 氧化还原指示剂
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAC0188-1GEA 0 CNY
TCIAC0188-1G
3'-Chloroindophenol sodium salt 氧化还原指示剂
3'-Chloroindophenol sodium salt
分子式: C₁₂H₈ClNO₂
分子量: 255,63 g/mol
MDL编号: MFCD00059876
CAS号: 41350-02-1
现在订购
产品技术规格
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Sensitiveness to pass test