Z-Asn-OH ≥99.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Synonyms: N-苄氧羰基-L-天冬酰胺
TCIAC0573-1GEA 95 CNY
TCIAC0573-1G TCIAC0573-10G
Z-Asn-OH ≥99.0% (通过滴定分析)
Z-Asn-OH
分子式: C₁₂H₁₄N₂O₅
分子量: 266,3 g/mol
MDL编号: MFCD00008035
CAS号: 2304-96-3
EINECS: 218-969-5
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +5.8 to +6.8 deg (C=1.6, AcOH)
Solubility in hot Methanol almost transparency