Amyl chloroformate ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAC0587-25GEA
1550
CNY
TCIAC0587-25G
Amyl chloroformate ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
Amyl chloroformate
分子式:
C₆H₁₁ClO₂ 分子量: 150,60 g/mol 沸点: 161°C 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00058933 CAS号: 638-41-5 EINECS: 211-336-4 UN号: 3277 ADR: 6.1,II |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 97.0 % |