Z-Ser-OH ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Synonyms:
苄氧羰基-L-丝氨酸
, Z-L-丝氨酸
TCIAC0635-5GEA
0
CNY
TCIAC0635-5G
TCIAC0635-25G
Z-Ser-OH ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
Z-Ser-OH
分子式:
C₁₁H₁₃NO₅ 分子量: 239,2 g/mol |
MDL编号:
MFCD00002662 CAS号: 1145-80-8 EINECS: 214-546-4 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 117.0 to 120.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +5.6 to +6.6 deg (C=6, AcOH) |