3-环己烯-1-甲酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
Synonyms:
1,2,3,6-四氢苯甲酸
TCIAC0652-500GEA
1925
CNY
TCIAC0652-100G
TCIAC0652-500G
TCIAC0652-25G
3-环己烯-1-甲酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
3-环己烯-1-甲酸
分子式:
C₇H₁₀O₂ 分子量: 126,16 g/mol 沸点: 238°C |
MDL编号:
MFCD00013781 CAS号: 4771-80-6 EINECS: 225-314-7 UN号: 3265 ADR: 8,III |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |