Z-Phe-OH ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Synonyms:
N-(苄氧羰基)-L-苯丙氨酸
, Z-L-苯丙氨酸
TCIAC0660-5GEA
110
CNY
TCIAC0660-5G
TCIAC0660-25G
Z-Phe-OH ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
Z-Phe-OH
分子式:
C₁₇H₁₇NO₄ 分子量: 299,3 g/mol |
CAS号:
1161-13-3 EINECS: 214-599-3 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Optical purity (LC) | min. 98.0 ee% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 85.0 to 89.0 deg-C |