Z-Glu-OH ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Synonyms:
N-苄氧羰基-L-谷氨酸
, 苄氧羰基-L-谷氨酸
TCIAC0734-25GEA
0
CNY
TCIAC0734-25G
TCIAC0734-100G
Z-Glu-OH ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
Z-Glu-OH
分子式:
C₁₃H₁₅NO₆ 分子量: 281,3 g/mol |
MDL编号:
MFCD00002801 CAS号: 1155-62-0 EINECS: 214-584-1 |
产品技术规格
Appearance | White powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 118.0 to 122.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -7.0 to -8.0 deg (C=8, AcOH) |