环戊基苯乙酸 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAC0808-10GEA
0
CNY
TCIAC0808-10G
环戊基苯乙酸 ≥98.0% (通过滴定分析)
环戊基苯乙酸
分子式:
C₁₃H₁₆O₂ 分子量: 204,27 g/mol |
MDL编号:
MFCD00001379 CAS号: 3900-93-4 EINECS: 223-454-3 |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 100.0 to 103.0 deg-C |