3,3-四亚甲基戊二酸酐 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 1,1-环戊烷二乙酸酐8-氧杂螺[4.5]癸烷-7,9-二酮
TCIAC0839-5GEA 0 CNY
TCIAC0839-5G
3,3-四亚甲基戊二酸酐 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
3,3-四亚甲基戊二酸酐
分子式: C₉H₁₂O₃
分子量: 168,19 g/mol
沸点: 176°C
MDL编号: MFCD00006678
CAS号: 5662-95-3
EINECS: 227-116-6
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 68.0 deg-C