3-Carboxy-1-(4-sulphophenyl)-5-pyrazolone sodium salt ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAC0845-500GEA 0 CNY
TCIAC0845-500G TCIAC0845-25G
3-Carboxy-1-(4-sulphophenyl)-5-pyrazolone sodium salt ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
3-Carboxy-1-(4-sulphophenyl)-5-pyrazolone sodium salt
分子式: C₁₀H₈N₂O₆S
分子量: 306,22 g/mol
MDL编号: MFCD00059720
CAS号: 52126-51-9
EINECS: 257-677-2
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %