5-Cyclohexadecen-1-one ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAC0874-25GEA 810 CNY
TCIAC0874-5G TCIAC0874-25G
5-Cyclohexadecen-1-one ≥97.0% (通过GC)
5-Cyclohexadecen-1-one
分子式: C₁₆H₂₈O
分子量: 236,40 g/mol
沸点: 120°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00059511
CAS号: 37609-25-9
EINECS: 253-568-9
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %