1-环己基-2-吡咯烷酮 ≥99.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAC0963-25MLEA
0
CNY
TCIAC0963-25ML
TCIAC0963-500ML
1-环己基-2-吡咯烷酮 ≥99.0% (通过GC)
1-环己基-2-吡咯烷酮
分子式:
C₁₀H₁₇NO 分子量: 167,25 g/mol 沸点: 154°C 闪点: 141°C |
MDL编号:
MFCD00003191 CAS号: 6837-24-7 EINECS: 229-919-7 UN号: 2810 ADR: 6.1,III |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Orange to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |