Chloropentafluoroacetone monohydrate ≥95.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAC0993-1GEA 570 CNY
TCIAC0993-1G TCIAC0993-5G
Chloropentafluoroacetone monohydrate ≥95.0% (通过滴定分析)
Chloropentafluoroacetone monohydrate
分子式: C₃ClF₅O·H₂O
分子量: 200,49 g/mol
MDL编号: MFCD00150647
CAS号: 6984-99-2
UN号: 2810
ADR: 6.1,III
现在订购
产品技术规格
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %