氯羰基亚磺酰氯 ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: 氯羰基巯基氯化物氯羰基次磺酰氯
TCIAC1043-5GEA 0 CNY
TCIAC1043-5G TCIAC1043-25G
氯羰基亚磺酰氯 ≥97.0% (通过滴定分析)
氯羰基亚磺酰氯
分子式: CCl₂OS
分子量: 130,97 g/mol
沸点: 98°C
闪点: 62°C
MDL编号: MFCD00000703
CAS号: 2757-23-5
EINECS: 220-415-2
UN号: 3265
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %