3-Chloropropylamine hydrochloride ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAC1062-25GEA 140 CNY
TCIAC1062-100G TCIAC1062-25G
3-Chloropropylamine hydrochloride ≥97.0% (通过滴定分析)
3-Chloropropylamine hydrochloride
分子式: C₃H₈ClN
分子量: 130,01 g/mol
MDL编号: MFCD00012913
CAS号: 6276-54-6
EINECS: 228-474-6
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 147.0 to 153.0 deg-C