Cyanoacetylurea ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAC1101-25GEA 0 CNY
TCIAC1101-25G TCIAC1101-250G
Cyanoacetylurea ≥98.0% (通过滴定分析)
Cyanoacetylurea
分子式: C₄H₅N₃O₂
分子量: 127,10 g/mol
MDL编号: MFCD00007947
CAS号: 1448-98-2
EINECS: 215-906-3
UN号: 3439
ADR: 6.1,III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency