2-Naphthyl chloroformate ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAC1115-5GEA
0
CNY
TCIAC1115-5G
2-Naphthyl chloroformate ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
2-Naphthyl chloroformate
分子式:
C₁₁H₇ClO₂ 分子量: 206,63 g/mol 沸点: 112°C |
MDL编号:
MFCD00060059 CAS号: 7693-50-7 UN号: 3277 ADR: 6.1,II |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 62.0 to 65.0 deg-C |
Solubility in Toluene | very faint turbidity |