5-Chloro-2-benzothiazolinone ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAC1137-25GEA
0
CNY
TCIAC1137-25G
5-Chloro-2-benzothiazolinone ≥98.0% (通过GC)
5-Chloro-2-benzothiazolinone
分子式:
C₇H₄ClNOS 分子量: 185,63 g/mol |
MDL编号:
MFCD00060125 CAS号: 20600-44-6 |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 234.0 to 238.0 deg-C |