2-(1-Cyclohexenyl)cyclohexanone ≥85.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAC1160-500MLEA 0 CNY
TCIAC1160-500ML TCIAC1160-25ML
2-(1-Cyclohexenyl)cyclohexanone ≥85.0% (通过GC)
2-(1-Cyclohexenyl)cyclohexanone
分子式: C₁₂H₁₈O
分子量: 178,28 g/mol
沸点: 275°C
MDL编号: MFCD00013796
CAS号: 1502-22-3
EINECS: 216-120-3
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %