1-吡咯烷基丁腈 ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 4-(1-吡咯烷基)丁腈
TCIAC1231-25MLEA 0 CNY
TCIAC1231-25ML
1-吡咯烷基丁腈 ≥95.0% (通过GC)
1-吡咯烷基丁腈
分子式: C₈H₁₄N₂
分子量: 138,21 g/mol
沸点: 115°C
闪点: 99°C
MDL编号: MFCD00003183
CAS号: 35543-25-0
EINECS: 252-612-4
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %