Cholesterol-2,4-dichlorobenzoate ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAC1260-25GEA 0 CNY
TCIAC1260-25G
Cholesterol-2,4-dichlorobenzoate ≥98.0% (通过GC)
Cholesterol-2,4-dichlorobenzoate
分子式: C₃₄H₄₈Cl₂O₂
分子量: 559,66 g/mol
MDL编号: MFCD00065268
CAS号: 32832-01-2
EINECS: 251-248-3
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 136.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -7.0 to -10.0 deg (C=2,chloroform)