4-Cyano-2'-nitrodiphenyl ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAC1300-1GEA
0
CNY
TCIAC1300-1G
4-Cyano-2'-nitrodiphenyl ≥98.0% (通过GC)
4-Cyano-2'-nitrodiphenyl
分子式:
C₁₃H₈N₂O₂ 分子量: 224,22 g/mol |
MDL编号:
MFCD00191622 CAS号: 75898-34-9 |
产品技术规格
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 146.0 to 149.0 deg-C |