(S)-2-Chloro-4-methylvaleric acid ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAC1371-1GEA
540
CNY
TCIAC1371-1G
TCIAC1371-5G
(S)-2-Chloro-4-methylvaleric acid ≥97.0% (通过滴定分析)
(S)-2-Chloro-4-methylvaleric acid
分子式:
C₆H₁₁ClO₂ 分子量: 150,60 g/mol 沸点: 126°C |
MDL编号:
MFCD00044943 CAS号: 28659-81-6 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -32.0 to -35.0deg (neat) |