4-Chloro-7-chlorosulphonyl-2,1,3-benzoxadiazole ≥97.0% (通过滴定分析) bifunctional fluorescent reagent
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAC1394-1GEA 900 CNY
TCIAC1394-1G TCIAC1394-5G
4-Chloro-7-chlorosulphonyl-2,1,3-benzoxadiazole ≥97.0% (通过滴定分析) bifunctional fluorescent reagent
4-Chloro-7-chlorosulphonyl-2,1,3-benzoxadiazole
分子式: C₆H₂Cl₂N₂O₃S
分子量: 253,05 g/mol
MDL编号: MFCD00191405
CAS号: 142246-48-8
UN号: 3261
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C