2-Chloroethyl chloromethyl ether ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAC1405-25GEA 0 CNY
TCIAC1405-25G TCIAC1405-5G
2-Chloroethyl chloromethyl ether ≥98.0% (通过GC)
2-Chloroethyl chloromethyl ether
分子式: C₃H₆Cl₂O
分子量: 128,98 g/mol
沸点: 147°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00191406
CAS号: 1462-33-5
UN号: 2929
ADR: 6.1,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %