2,2-Dimethylcyclopropyl cyanide ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAC1524-1GEA
0
CNY
TCIAC1524-1G
TCIAC1524-5G
2,2-Dimethylcyclopropyl cyanide ≥97.0% (通过GC)
2,2-Dimethylcyclopropyl cyanide
分子式:
C₆H₉N 分子量: 95,15 g/mol |
MDL编号:
MFCD01321153 CAS号: 5722-11-2 UN号: 1993 ADR: 3,III |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |